missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Carbonatlösung, 0.35 M Carb./0.10 M Bicarb., für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12922245
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen

Carbonatlösung, 0.35 M Carb./0.10 M Bicarb., für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12922245 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12922245

Marke: Fisher Chemical A 106 100

Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbonat-Lösung
Konzentration 100 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösung enthält 0.35 M Karbonat/0.10 M Bikarbonat
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1063570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 106 100
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Carbonatlösung, 0.35 M Carb./0.10 M Bicarb., für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt