Learn More
Tetrabromkohlenstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10431311
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrabromkohlenstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10431311
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10431311
Marke: Thermo Scientific Acros 325155000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 558-13-4
Summenformel CBr4
Molekulargewicht (g/mol) 331.64
MDL-Nummer MFCD00000117
InChI-Schlüssel HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC-Name Tetrabrommethan
SMILES C(Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon tetrabromide
Schmelzpunkt 88°C to 93°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 190°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (On organic basis) (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CBr4
Menge 500 g
Beilstein 01, 68
Fieser 15,352; 16,366
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 331.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number325150050,325155000,325151000
ChargennummerA0440219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number325150050,325155000,325151000
ChargennummerA0451863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number325150050,325155000,325151000
ChargennummerA0447102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2022 Catalog Number325150050,325155000,325151000
ChargennummerA0407003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2022 Catalog Number325150050,325155000,325151000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbon tetrabromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabromkohlenstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >