Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke: Swann-Morton™ 0223
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Carbonstahl gemäß BS EN 27740
- Steril
Spezifikation
Karbonstahl | |
Nr. 18 | |
Steril | |
10/Packung |
Skalpellklinge | |
Einsatz Nr. 4. Passt für Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B | |
CE-konform gemäß 93/42/EG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl > Passend für Modell:Nr. 18
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur