Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke:  Swann-Morton™ 0210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798363
  • 139.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Carbonstahl gemäß BS EN 27740
  • Steril
Spezifikation
Spezifikation
Karbonstahl
Nr. 23
Steril
10/Packung
Skalpellklinge
Die Nr. 23 passt für Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B.
CE-konform gemäß 93/42/EG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl > Passend für Modell: Nr. 23