Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Swann Morton™ Skalpellklingen aus Karbonstahl gewährleisten präzise Schnitte und Sektionen im Operationssaal.
7.78 CHF - 93.40 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11320915
|
Swann-Morton™
4211 |
60 x 10,96 mm |
7.78 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11768363
|
Swann-Morton™
0206 |
Nr. 20 |
93.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12474070
|
Swann-Morton™
0114 |
Nr. 27 | N/A | |||||||
11837383
|
Swann-Morton™
0119 |
Nr. 14 | N/A | |||||||
12308019
|
Swann-Morton™
0109 |
Nr. 22A |
15.93 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11841733
|
Swann-Morton™
0236 |
Nr. 36 |
93.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12922545
|
Swann-Morton™
0728 |
Major-Z | N/A | |||||||
Beschreibung
Swann Morton™ Skalpellklingen aus Karbonstahl gewährleisten präzise Schnitte und Sektionen im Operationssaal.
- Kohlenstoffstahl BS EN 27740
- Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Karbonstahl |