Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
Marke: Swann-Morton™ 0103
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
- Kohlenstoffstahl BS EN 27740
- Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Karbonstahl | |
Nr. 11 | |
Klinge Nr.11 passt für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L. | |
BS EN 7740 |
Skalpellklinge | |
20 mm | |
Ja | |
10/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl > Passend für Modell: Nr. 11; Länge: 20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur