Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
Marke: Swann-Morton™ 0110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
- Kohlenstoffstahl BS EN 27740
- Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Karbonstahl | |
Nr. 23 | |
Die Nr. 23 passt für Griffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B. | |
BS EN 7740 |
Skalpellklinge | |
30 mm | |
Ja | |
10/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl > Passend für Modell: Nr. 23; Länge: 30mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur