Learn More
Azpack™ Rasierklinge aus Carbonstahl
Verpackt in einem ausziehbaren Abgabebehälter. Azpack™ Skalpellklingen aus Karbonstahl sind aus Sicherheitsgründen einzeln in Pappe verpackt.
Marke:  Azpack™ 11904325
Artikelnummer. 11904325
  • 87.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verpackt in einem ausziehbaren Abgabebehälter. Azpack™ Skalpellklingen aus Karbonstahl sind aus Sicherheitsgründen einzeln in Pappe verpackt.
  • Karbonstahl
  • Normale Ausführung
  • Einseitige Klinge
  • Mit Aluminiumschiene
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Karbonstahl
38,1 x 19 mm
10/Packung
Rasierklinge
0,22 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Rasierklinge aus Carbonstahl > Größe: 38,1 x 19mm