Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Carbonstahl, nicht steril
Swann Morton™ nichtsterile Skalpellklingen aus Karbonstahl gewährleisten präzise Schnitte im Operationssaal.
Marke:  Swann-Morton™ 0104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752724
  • 63.65 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Swann Morton™ nichtsterile Skalpellklingen aus Karbonstahl gewährleisten präzise Schnitte im Operationssaal.
  • Karbonstahl BS EN 27740
  • Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Karbonstahl
Fadenschneider, jedoch auch geeignet für die Eröffnung von Arterien, Operationen an Ohrspeicheldrüse
Unsteril
Skalpellklinge
Nr. 12
10/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Carbonstahl, nicht steril > Größe: Nr. 12