Learn More
Swann-Morton™ Karbonstahl Einzel-Aufreißverpackung, unsterile Skalpellklingen, Nr. 21
Große Ausführung der Klinge Nr. 10 mit einer gebogenen Schneide sowie einer flachen, ungeschärften Hinterkante.
Marke:  Swann-Morton™ 3007
Artikelnummer. 15813252
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Große Ausführung der Klinge Nr. 10 mit einer gebogenen Schneide sowie einer flachen, ungeschärften Hinterkante.
  • Große Version der Klinge Nr. 10.
  • Gebogene Schneide.
  • Flache, ungeschärfte Hinterkante.
  • Größer als Nr. 20.
  • Kleiner als Nr. 22.
  • Für Griffe 4, 4L, 4 graduiert und 6B.
Spezifikation
Spezifikation
Karbonstahl
Unsteril
100/Schachtel
Einzeln verpackt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Swann-Morton™ Karbonstahl Einzel-Aufreißverpackung, unsterile Skalpellklingen, Nr. 21 > Einzeln verpackt, 100 Stück/Karton