Learn More
Kohlenstoffdisulfid, Honeywell™ Artikelnummer.: 15683470
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Kohlenstoffdisulfid, Honeywell™
Product Code. 15683470
1 l
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15683470
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 316271L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für IR-Spektroskopie, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.9 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Schwefelkohlenstoff
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
CAS 75-15-0
Dichte 1.266 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.5
Flammpunkt −30 °C (−22 °F)
Zündpunkt 212 °F
Summenformel CS2
MDL-Nummer MFCD00011321
UN-Nummer 1131
Beilstein 1098293
Synonym Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstoffbisulfid, Dithiocarbon-Anhydrid, Carbonsulfid, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)=S
IUPAC-Name Methandithion
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Formelmasse 76.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Carbon disulfide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: carbon disulphide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kohlenstoffdisulfid, Honeywell™ >