Learn More
Carbon Disulfide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical C/2920/PB08
Artikelnummer. 10705521
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
5
75-15-0
46°C
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
CS2
400 hPa at 20°C
76.13g/mol
-111°C
Farblos
500 mL
Flüssig
11321
0.363cp at 20°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Carbon Disulfide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical > 500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche