Learn More
Kohlenstoff-Disulfid, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15421557
Kohlenstoff-Disulfid, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421557
2 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Artikelnummer. 15421557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039785.K3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in elektronischen Vakuumröhren, die Herstellung von Tetrachlorkohlenstoff, Rayon
It is used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates. It is also used as a reaction agent for the production of rubber vulcanization. accelerators and soil sterilizers. It is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Carbon disulfide and carbon dioxide acts as resources for functional polymers. It is also useful for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, Schwefelwasserstoff (H2S) P.T. (Grenzwert ca. 1.5 ppm, Schwefeldioxid (SO2) P.T. (Grenzwert ca. 2.5 ppm), H2O0.05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon disulfide
Schmelzpunkt °C to 112°C
Namenshinweis For analysis APS >5 micron
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.263 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 46°C
Menge 2 L
Flammpunkt -30°C (-22°F)
Zündpunkt 95°C (203°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.627
Prozentgehaltsbereich >99.9%
Dampfdruck 400 hPa (300mm Hg) at 20°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formelmasse 76.14
Güte ACS
Name des Produkts
Kohlenstoff-Disulfid, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >