Learn More
Carbon Disulfide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical C/2880/PB17
Artikelnummer. 11448103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
5
75-15-0
46°C
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
CS2
400 hPa at 20°C
76.13g/mol
-111°C
Farblos
2.5 L
Flüssig
11321
0.363cp at 20°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Carbon Disulfide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical > 2.5 l; Kunststoffbeschichtete Glasflasche