Learn More
Kohlendioxid-Standard (CO2) 6 g/l, Reagecon
Einer von mehreren Standards, die zur Kalibrierung und Steuerung des Corning 965 D Kohlendioxid-Analysators verwendet werden.
Marke:  Reagecon SC026C
Artikelnummer. 11728465
  • 246.00 CHF / 100 Ampullen
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Kalibrieren des Kohlendioxid-Analysators.
  • Nützlich für die Bestimmung des Kohlendioxidgehalts in kohlensäurehaltigen Getränken.
  • Verwendet Rohstoffe mit sehr hoher Reinheit und Spezifikation.
  • Titermetrisch mit der hauseigenen Methode TPATB von Reagecon gegen Salzsäure, analytische volumetrische Standardlösung getestet.
  • Standard ist direkt rückführbar auf das NIST-Standardreferenzmaterial 723e - tris(Hydroxymethyl)aminomethan.
  • Zu jeder hergestellten Charge wird ein detailliertes Analysenzertifikat ausgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Kohlendioxid-Analysator
100 x 2 ml, 6 g/l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC02624H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberSC026C
ChargennummerC02623G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog NumberSC026C
ChargennummerC02622E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2023 Catalog NumberSC026C
ChargennummerC02621G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog NumberSC026C
Name des Produkts
Kohlendioxid-Standard (CO2) 6 g/l, Reagecon > 100 x 2 ml