Learn More
Brannan™ Kohlendioxid-Detektor
Der Brannan-Kohlendioxiddetektor misst Kohlendioxid (CO2), Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit.Wird komplett mit Kalibrierzertifikat geliefert.
Marke: Brannan™ 38/920/0
133.10 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Misst die Belüftung in geschlossenen Räumen wie Klassenräumen und Arbeitsräumen
- Die Luftqualität in Innenräumen wird in ppm mit farbcodierten Indikatoren für gute, normale und schlechte Luftqualität angezeigt
- Dieses Gerät verwendet einen hochpräzisen, nicht-dispersiven Infrarot-CO2-Sensor, der CO2 genau und empfindlich erkennt
- Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität, sodass es sich ideal zum Mitnehmen im Gebäude eignet
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität aus
- Ein USB-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten, mit dem der Benutzer das Gerät entweder über einen PC oder einen Netzstecker aufladen kann
Spezifikation
CE/RoHS/WEEE | |
Kohlendioxid | |
0,5302 lb. |
0 bis 9999 ppm, -20 °C bis +70 °C, 0 bis 100 % RH | |
Nicht dispersiver Infrarot-CO2-Sensor | |
0,2405 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16
Tage
2Stunden
20Minuten
7Sekunden
38