Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leitfähiger Kohlenstoffklebstoff
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 041212.15
251.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15451697
  • 259.00 CHF / 30 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
30 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN16K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number041212.15
ChargennummerU08D085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041212.15
ChargennummerT20D081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041212.15
ChargennummerR24E048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041212.15
ChargennummerM26E018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041212.15
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Leitfähiger Kohlenstoffklebstoff > 30 g