Learn More
Karbonschwarz, Super P™ leitfähig, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15457755
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Karbonschwarz, Super P™ leitfähig, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457755
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15457755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30253.14
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Carbon black, Super P, >-99%, CAS Number-1333-86-4, 25g, (metals basis), Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S., 215-609-9, 12.01, H351, GHS H Statement H228-H351 Flammable solid. Suspected of causing cancer.
Carbon black Super-P (TIMCAL) was used as conductive agent. Super P furnace black the best conductive additive. Carbon black (conducting material, super P black) was added with binder in the composite electrode to compensate the low electrical conductivity of PPy and PPyDVB in miniemulsion polymerization. The hybrid Super P-SACNT conductive network manifests itself as a promising strategy to improve the battery performances with a minimum amount of conductive fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als leitfähiges Mittel wurde Super-P (TIMCAL) karbonschwarz verwendet. Super P ofenschwarz als bestes leitfähiges Additiv. Karbonschwarz (leitendes Material, Super P Black) wurde mit Bindemittel in der Verbundelektrode hinzugefügt, um die geringe elektrische Leitfähigkeit von Py und PPyDVB in der Miniemulsionspolymerisation auszugleichen. Das hybride leitfähige Netzwerk Super P-SACNT erweist sich als vielversprechende Strategie zur Verbesserung der Akkuleistung mit einer minimalen Menge leitfähiger Füllstoffe.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-86-4
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon black, Super P™
Namenshinweis Conductive
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Formelmasse 12.01
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Karbonschwarz, Super P™ leitfähig, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >