Learn More
Gasruß, Acetylen, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354687
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gasruß, Acetylen, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354687
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Artikelnummer. 11354687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form:S.A. 75m2/g, Massendichte 80-120 g/l
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-86-4
Summenformel C
Molekulargewicht (g/mol) 12.01
MDL-Nummer MFCD00133992
InChI-Schlüssel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon black, acetylene
Namenshinweis 50% compressed
Farbe Schwarz
Dichte Bulk density 80 to 120g/L
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN1325
Reinheit (%) ≥99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ04I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
ChargennummerU11H057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
ChargennummerZ22H025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
ChargennummerE05W039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
ChargennummerA11X024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
Name des Produkts
Gasruß, Acetylen, >99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >