Learn More
Carbic Anhydrid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbic anhydride |
Schmelzpunkt | 162.0°C to 165.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.0800g/mL |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | Balance: himic acid |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4365 |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15, 1797 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Carbic Anhydrid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur