Learn More
Carbenicillin (Dinatriumsalz), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP2648-5
79.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Wird für die Auswahl Ampicillin-resistenter transformierter Zellen und für die Untersuchung von Penicillin-empfindlichen Transpeptidasen in der Zellwandbiosynthese verwendet. Antimikrobielles Spektrum: Grampositive und gramnegative Bakterien, Pseudomonas.Chemische Identifikatoren
4800-94-6 | |
422.36 | |
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L | |
20933 | |
Dinatrium-(2S,5R,6R)-6-(2-Carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat |
C17H16N2Na2O6S | |
MFCD00077683 | |
α-Carboxybenzylpenicillin | |
CHEBI:34609 | |
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
Spezifikation
Carbenicillin | |
Dinatriumsalz | |
4800-94-6 | |
Bernsteinfarbiges Glas | |
Max. 6 % | |
5 g | |
C17H16N2Na2O6S | |
738 °C | |
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L | |
Dinatrium-(2S,5R,6R)-6-(2-Carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat | |
20933 | |
422.4 |
Carbenicillin | |
Fest | |
200 °C | |
770 μg/mg min. | |
Weiß | |
≥ 92 % | |
MFCD00077683 | |
α-Carboxybenzylpenicillin | |
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | |
422.36 | |
CHEBI:34609 | |
92 % min. |
Sicherheit und Handhabung
- Carbenicillin disodium salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Carbenicillin disodium salt