Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 % Artikelnummer.: 10337671
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 %
Artikelnummer. 10337671 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10337671
Marke: Thermo Scientific Chemicals 344360250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Carbamazepin (Carbamazepen, CAS-Nr. 298-46-4) ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Carbamazepin ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
  • Es ist ein trizyklischen Antidepressiva ähnlicher Wirkstoff, der die posttetanische Potenzierung reduziert.
Anwendungen
  • Carbamazepin kann als Natriumkanalblocker und Glutamat-Transporter-Agonist verwendet werden, um die neurale Aktivität zu reduzieren und hemmende Effekte im Gehirn zu erzeugen.
Carbamazepin ist nützlich für die Erforschung von Schmerzen, Epilepsie und manischer Depression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-46-4
Summenformel C15H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00005073
InChI-Schlüssel FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 189°C to 192°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 1783
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid
IUPAC-Name Benzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamazepine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbamazepine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 % >