Learn More
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15463079
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463079
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15463079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60284.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities. Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Carbadox wurde zur Unterdrückung der Aldosteronproduktion, zur Untersuchung der Ausbreitung von Shiga-Toxin-produzierenden Escherichia coli(STEC)-Stämmen und zum Vergleich verschiedener antimikrobieller Aktivitäten verwendet. Carbadox ist ein Chinoxalin-N-oxid-Antibiotikum, das in der Regel Futtermitteln für Schweine zur Verhinderung von Dysenterie und zur Steigerung der Futtermitteleffizienz zugegeben wird. Hemmt Bakterien durch Interkalation und Induktion von Mutationen in das Bakteriengenom.
Löslichkeit
Löslich in 1N-NaOH (50 mg/ml) und Wasser (teilweise).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6804-07-5
MDL-Nummer MFCD00057293
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbadox
Schmelzpunkt 239°C to 240°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 18°C (64°F)
Summenformel C13H10BrNO
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,1780
Synonym 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
InChI-Schlüssel QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC-Name 4-Brom-N-phenylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 276.13
PubChem CID 690966
Formelmasse 262.22
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS07H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
ChargennummerY15H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
ChargennummerR24F034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
ChargennummerN26F023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
ChargennummerP12H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ60284.14,J60284.22
Name des Produkts
Carbadox, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >