Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetic Agarose Beads are high-capacity, high-throughput magnetic affinity particles for antibody purification using manual or robotic magnetic separators.
544.00 CHF - 8870.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen >4 mg IgG/mL slurry
Matrix 6% cross-linked magnetized agarose
Partikelgröße 25 to 30 μm
Form Resin Slurry
Produktlinie CaptureSelect™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275933
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2883462001
1 mL
544.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18406408
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2883462005
5 mL
1665.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30275803
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2883462050
50 mL
8870.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>4 mg IgG/mL slurry
25 to 30 μm
CaptureSelect™
CH1-XL affinity ligand
6% cross-linked magnetized agarose
Resin Slurry
Magnetische Agarose-Beads
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetic Agarose Beads