Learn More
Cytiva Capto DEAE, 25 ml
Entwickelt, um den Anforderungen moderner Großunternehmer gerecht zu werden. Cytiva Capto DEAE, 25 ml, ist ein BioProcess Austauschmedium mit schwachen Anionen für eine schnelle, effiziente und kostengünstige Erfassung und Zwischenreinigung von Proteinen.
Marke: Cytiva 17-5443-10
Beschreibung
Capto DEAE entwickelt für die Aufnahme und Zwischenreinigung von Proteinen aus großen Zufuhrmengen an Ausgangsmaterial. Bestehend aus einer starren Agarose-Matrix für hohe Durchflussraten, modifiziert mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung und einem schwachen Diethylaminoethyl(DEAE)-Anionenaustauscher Die Kombination aus hohem Volumendurchsatz und hoher dynamischer Bindungsvermögen für Capto DEAE steigert die Produktivität in industriellen Downstream-Prozessen. Capto DEAE widersteht einem effektiven und strengen CIP-Verfahren und die chemische Stabilität gewährleistet eine lange Lebensdauer der Medien.- Schwacher Anionenaustauscher zur hochproduktiven Erfassung und Zwischenreinigung, wenn ein hoher Volumendurchsatz erforderlich ist
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hohem Durchfluss erhöht die Produktivität
- Hoher Mengendurchsatz reduziert die Prozesszeiten
- Kostengünstige Verarbeitung mit kleineren Geräteoperationen
- Erfüllt die Anforderungen der Industrie: Versorgungssicherheit, umfassende technische und regulatorische Unterstützung
Spezifikation
Capto DEAE, 25 ml | |
Capto DEAE ist ein schwacher Anionenaustauscher für große Hersteller. Erfüllt die Anforderungen an eine schnelle, kostengünstige Erfassung und Zwischenreinigung von Proteinen. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
2 bis 9 |
Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung | |
Diethylaminoethyl | |
90 μm, d50v ist die mittlere Partikelgröße der kumulativen Volumenverteilung. | |
25 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Capto DEAE, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.