Learn More
Erlab™ Captair Smart Filterabzug ohne Abluftleitung
Einfache Handhabung. Die einzigartige Flex-Filtration des Erlab Captair Smart Filterabzug ohne Abluftleitung eignet sich für die meisten Anwendungen im Labor.
Beschreibung
Merkmale:
- Einfache und intuitive Kommunikation durch Lampen zeigt den Status der Haube an
- Einzelaktivierungsschlüssel
- Leistungsstarke Kommunikationsoberfläche, die mit Lichtimpulsen die Sicherheit erhöht
- Intelligente Technologie schützt den Anwender mit optischen und akustischen Informationen
- Sensoren erkennen eine Filtersättigung
- Sehr geringer Energieverbrauch führt zu geringeren Betriebskosten
- Automatische Überwachung der Einströmgeschwindigkeit
- Das um 6° geneigte Schiebefenster bietet eine optimale Sicht und einen ergonomischen Arbeitsplatz
- Große Öffnungen für einen einfachen Zugang zu Ihrer Arbeit
- Neue Sensoren wurden hinzugefügt, um Lösungen, Säuren oder Formaldehyde zu erkennen
- Ein neuer elektronischer Anemometer überwacht die Einströmgeschwindigkeit
- Verbinden Sie Ihr Gerät und überwachen Sie es mit unseren mobilen Lösungen aus der Ferne
Technische Daten:
- Sicherheitsstandards: AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927: Deutschland – EN 1822: 1998 (HEPA H14- und ULPA-U17 Filter) – CE-Kennzeichnung
- Luft-Einströmgeschwindigkeit: 0,4 bis 0,6 m/s- 79 bis 118 fpm
- Struktur: Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
- Seiten- und Frontpanelen: Chemisch beständiges Acryl
- Filtrierungsmodul: Polypropylen
- Kohlenstofffiltrierung für Gase und Dämpfe: AS: für organische Dämpfe, BE+: für organische Dämpfe und saure Gase, F: für Formaldehyddämpfe, K: für Ammoniakdämpfe
- Partikelfiltration für Pulver: HEPA H14 Filtrationseffizienz: 99,995% gemäß MPPS-Methode, EN1822 Standard, ULPA U17 Filtrationseffizienz: 99,999995% gemäß MPPS-Methode, EN1822 Standard
- Konnektivität: RJ45 Kabelverbindung
- Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung mit >650 Lux
Warranty
1 Jahr
Spezifikation
Abzugshaube |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Captair Smart Filterabzug ohne Abluftleitung