Learn More
Erlab™ Captair™ Smart 391 Laborabzug ohne Abluftleitung
Entwickelt mit einem fortschrittlichen Kohlefiltrationssystem zur Minimierung der chemischen Exposition.
Spezifikation
Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
---|---|
Stromstärke | 1,6 A |
Zertifizierung/Konformität | NF P.92.507 (Acrylteil), EN 1822: 1998 H14 HEPA-Filter |
Tiefe (angloamerikanisch) | 24,75 in. |
Innentiefe (angloamerikanisch) | 21.5 Zoll |
Beschreibung
- Sensoren zur Erkennung des Filterdurchbruchs von Lösungsmitteln, Säuren oder Formaldehyd
- Sicherheitsersatzfilter bei Sättigung des Hauptfilters
- Kontinuierliche Überwachung der Lufteinströmgeschwindigkeit
Erlab-Sicherheitsprogramm
- Anwendungsanalyse und -validierung, Anwendungszertifizierung, Erinnerungen an Filterwechsel
- Stellen Sie eine Verbindung mit eGuard™ her, um Status, Benachrichtigungen und Warnungen in Echtzeit zu erhalten
- Smart-Light-Funktion zur Beleuchtung des Abzugs
Flexibilität
- Konfigurierbare Filtersäule
- Erfordert keine Kanalisierung
Umwelt
- Gefährliche Chemikalien werden nicht in die Atmosphäre freigesetzt
- Niedriger Energieverbrauch
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung | |
NF P.92.507 (Acrylteil), EN 1822: 1998 H14 HEPA-Filter | |
21.5 Zoll | |
54.61 cm | |
45 in. | |
114,3 cm | |
50/60 Hz | |
90/264 V | |
39,37 in. | |
100 mm |
1,6 A | |
24,75 in. | |
62,86 cm | |
(135 cfm) | |
38 Zoll. | |
96.52 cm | |
Filter | |
19 bis 53 W | |
34 Zoll | |
86.36 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Captair™ Smart 391 Laborabzug ohne Abluftleitung