Learn More
Erlab™ biologischer Arbeitsplatz für PCR Captair Bio 321 Smart
Diese Captair Bio 321 Smart Biological PCR Workstation ist so konzipiert, dass sie in jeden Raum passt. Die ERLAB Biological PCR Workstation mit oben montierten Filtrationssäulen lässt sich schnell und einfach installieren. Ihre perfekte Ergonomie macht sie einfach, praktisch und komfortabel zu bedienen.
Marke: Erlab™ AE601
Beschreibung
- Sicherheitsstandards: NF EN 61010 - CE-Kennzeichnung - EN 1822:1998 (HEPA H14- und ULPA U16-Filter) - ISO 14644-1
- Spannung/Frequenz (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
- Lufteinströmgeschwindigkeit (m/s-fpm) 0,35 - 69 (je nach Konfiguration)
- Luftdurchsatz (m3/h-CFM) 200 / 118 - 245 / 144 (je nach Konfiguration)
- Stromverbrauch 40 - 45 W (je nach Konfiguration)
- Dezibelpegel (dBA) 54 57 (abhängig von der Konfiguration)
- Seiten- und Frontplatten: Das Gehäuse aus 10 mm dickem synthetischem Glas soll Benutzer vor schädlichen UV-Strahlen und β (Bêta) schützen, die von radioaktiven Isotopen wie T(3H), 14C, 32P abgegeben werden
- Struktur: Korrosionsbeständiger, elektroverzinkter Stahl, beschichtet mit säurebeständigem Polymer
- Filtermodul: Polypropylen
- Partikelfilter (1P): HEPA H14: Diese Filtertechnologie fängt Partikel größer als 0,1 μm mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % gemäß der MPPS-Methode der Norm EN 1822-1 ein. / ULPA U16: Diese Filtertechnologie fängt Partikel mit einer Größe von mehr als 0,1 μm mit einem Wirkungsgrad von 99,99995 % gemäß der MPPS-Methode der Norm EN 1822-1 ein.
- Kohlefilter (optional) (1C) Durch das Hinzufügen eines Kohlefilters zu Ihrem Gehäuse können Sie Ihre Proben vor VOCs schützen. AS-Filter: Für organische Dämpfe
- Partikelvorfilter: Partikelfilter vor Staub in der Laborumgebung schützen (nur für 1P-Version)
- Arbeitsplatte Edelstahl 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Bakterizide UV-Lichter: 15 W - Wellenlänge: 254 nm - 0,08 mJ/s/cm2
- Innenbeleuchtung: LED - IP 44 - 6000 K - 900 Lux
- eGuard: Schnittstelle zur Echtzeit-Fernsteuerung von Sicherheitsparametern - PC-kompatibel
- Anemometer: Überwacht einen Druckabfall, der darauf hinweist, dass ein Vorfilter oder ein Filteraustausch erforderlich ist
- Versorgungsanschlüsse an der Seitenwand: Damit elektrische Kabel und/oder Flüssigkeitsleitungen problemlos in das Gehäuse gelangen können - 2 pro Einheit
- Optionaler Deckenlichttaster
- Bänke: Rollwagen (Mobicap) oder feste Bank (Benchcap)
- Regale: Internes verschiebbares Metallregal (nur für Benchcap)
- Erkennungssensor: Typ S Automatische Erkennung von VOC - Filterdurchbruch
Spezifikation
PCR-Werkbänke | |
LED, UV Neon | |
0.35 to 69 m/sec. | |
670 x 810 x 1059 mm | |
110/230 V |
Elektroverzinkter Anti-Korrosionsstahl mit duroplastischem Polymer umgeben und säurebeständig | |
Stainless Steel | |
CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO 14644-1 | |
54 to 57 dBA | |
40 to 45 W |