Learn More
Kartell™ Capsules, PTFE, 100ml, D=80mm, H=28mm
Hergestellt aus besonders langlebigem PTFE. Die Kartell™ Kapsel mit geraden Wänden hat eine ausgezeichnete chemische, mechanische und Temperaturbeständigkeit.
Marke:  Kartell™ 0062700
Artikelnummer. 10488642
  • 47.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische, mechanische und thermische Beständigkeit
  • Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
  • Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Mit geraden Wänden
100 ml
Rund
28 mm
Flach
PTFE
Kapseln
80 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Capsules, PTFE, 100ml, D=80mm, H=28mm > CapacityMetric: 100 ml