Learn More
Caps (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
65.00 CHF - 293.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1135-40-6 |
---|---|
Summenformel | C9H19NO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 221.32 |
MDL-Nummer | MFCD00003837 |
InChI-Schlüssel | PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid |
PubChem CID | 70815 |
IUPAC-Name | 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure |
SMILES | OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10071453
|
Fisher BioReagents
BP321-100 |
100 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10081453
|
Fisher BioReagents
BP321-500 |
500 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 9.7 bis 11.1.Chemische Identifikatoren
1135-40-6 | |
221.32 | |
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N | |
70815 | |
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
C9H19NO3S | |
MFCD00003837 | |
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid | |
3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure |
Spezifikation
CAPS | |
324°C | |
3.0 to 7.0 | |
≥98 % | |
C9H19NO3S | |
MFCD00003837 | |
Negligible | |
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure | |
70815 | |
≥98% |
1135-40-6 | |
Weiß | |
Pulver/Feststoff | |
Pass Test | |
C6H11NH(CH2)3SO3H | |
15, 1769 | |
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid | |
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 | |
221.32 | |
221.32 |
Sicherheit und Handhabung
ACHTUNG!
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
- CAPS
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.