Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 % Artikelnummer.: 11488896
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Artikelnummer. 11488896
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11488896
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17037.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electro transfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Formulierung von CAPS-Puffer, einem zwitterionischen Puffer, der im pH-Bereich 7.9–11.1 nützlich ist. CAPS-Puffer wird in Western und Immun-Blotting-Experimenten sowie in der Proteinsequenzierung und -identifizierung weit verbreitet eingesetzt. Wird für die Elektroübertragung von Proteinen auf PVDF (sc-3723) oder Nitrocellulosemembranen (sc-3718, sc-3724) verwendet. Der hohe pH-Wert dieses Puffers ist der Grund für seine Nützlichkeit für den Transfer von Proteinen mit einem pI>8.5. Minimale Reaktivität mit Enzymen oder Proteinen, minimale Salzeffekte.
Löslichkeit
Hochwasserlöslich (100 g/l) bei 20 °C und Methanol (1 %).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-40-6
Summenformel C9H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 221.32
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 70815
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPS
Schmelzpunkt 324°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Löslichkeitsinformationen Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formelmasse 221.32
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA17037.22,A17037.14,A17037.36
ChargennummerA0456601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA17037.22,A17037.14,A17037.36
ChargennummerN05K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog NumberA17037.22,A17037.14,A17037.36
ChargennummerA0446305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog NumberA17037.22,A17037.14,A17037.36
ChargennummerW01I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog NumberA17037.22,A17037.14,A17037.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: CAPS
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 % >