Learn More
Capping-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Biosyn™, geeignet für die Verwendung mit DNA/RNA-Synthesegeräten, 80/10/10 THF/Pyridin/Essigsäureanhydrid (v/v)
Marke:  Honeywell Burdick & Jackson BR641-4X2.5L
Artikelnummer. 16805421
  • 3317.16 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Beschreibung
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
  • Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
110-86-1, 108-24-7, 109-99-9
66°C.The physical data is that of the main component.
-15°C
Flüssig, klar
10.00%, 80.00%
4 x 2.5 L
Glasflasche
Capping reagents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Capping-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ > 4 x 2,5 l GLASFLASCHE