Learn More
Capping-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
:
4 x 2,5 l GLASFLASCHE
Beschreibung
Burdick & Jackson™ BioSyn™ Reagenzien und Lösungsmittel für DNA/RNA-Synthese
- Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Lösungsmittel und Reagenzien werden speziell verarbeitet und gereinigt, um eine hervorragende Syntheseeffizienz zu gewährleisten
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 616-47-7, 109-99-9 |
CAS Max. % | 10.00%, 90.00% |
Siedepunkt | 66°C.The physical data is that of the main component. |
Menge | 4 x 2.5 L |
Flammpunkt | -15°C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig, klar |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Capping reagents |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Capping-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur