Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor.
Marke:  Hirschmann™ 9211515
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10029770
  • 102.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kapillarröhrchen
  • Ein Ende geschlossen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen
1,15 mm
150 mm
4 x 250/Packung
Name des Produkts
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen > Länge Röhrchen: 150 mm; Innendurchmesser: 1,15 mm, Menge: 4 x 250/Packung