Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, an beiden Enden offen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Kann für eine Vielzahl wissenschaftlicher und medizinischer Anwendungen eingesetzt werden.
Marke:  Hirschmann™ 9201770
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10314991
  • 68.75 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beide Enden offen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarröhrchen, beide Enden offen
1,30 mm
70 mm
10 x 100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, an beiden Enden offen > Länge Schlauch (metrisch): 70 Mm, Innendurchmesser (metrisch): 1,30 mm