Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Kapillarröhrchen mit zwei offenen Enden eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungsbereiche.
Marke:  Hirschmann™ 9201580
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13200490
  • 63.20 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Beide Enden offen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
1.15 mm
Beide Enden offen
Kapillarröhrchen
1.55 mm
80 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen > Länge: 80 mm; Außendurchmesser: 1.5 mm