Learn More
Hirschmann™ Einweg-Kapillarröhrchen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Natrium-heparinisierte Einweg-Kapillarpipetten für die Blutgasanalyse.
Marke:  Hirschmann™ 9221275
Artikelnummer. 10049640
  • 151.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • 225 i. U. Natrium
  • Z. B. für die Blutgasanalyse
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarröhrchen
100 μl
1,35 mm
75 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Einweg-Kapillarröhrchen > Innendurchmesser: 1,35mm