Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
230.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Calibrated | Yes |
---|---|
ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D445, ISO 3104 und IP 71 Abschnitt 1 |
Enthält | UKAS ISO 17025 Kalibrierung |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15989959
|
Paragon Scientific™
CFO01UKC |
0.4 to 2 cSt | N/A | |||||||
15909969
|
Paragon Scientific™
CFO02UKC |
0.8 to 4 cSt | N/A | |||||||
15929969
|
Paragon Scientific™
CFO03UKC |
1.6 to 8 cSt | N/A | |||||||
15949969
|
Paragon Scientific™
CFO04UKC |
3 bis 15 cSt | N/A | |||||||
15969969
|
Paragon Scientific™
CFO05UKC |
7 bis 35 cSt | N/A | |||||||
15989969
|
Paragon Scientific™
CFO06UKC |
20 bis 100 cSt | N/A | |||||||
15909979
|
Paragon Scientific™
CFO07UKC |
50 to 100 cSt | N/A | |||||||
15929979
|
Paragon Scientific™
CFO08UKC |
100 bis 500 cSt |
271.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15949979
|
Paragon Scientific™
CFO09UKC |
240 to 1200 cSt | N/A | |||||||
15969979
|
Paragon Scientific™
CFO10UKC |
500 to 2500 cSt | N/A | |||||||
15989979
|
Paragon Scientific™
CFO11UKC |
1600 to 8000 cSt | N/A | |||||||
15909989
|
Paragon Scientific™
CFO12UKC |
4000 to 20,000 cSt | N/A | |||||||
15929989
|
Paragon Scientific™
CFO13UKC |
10,000 to 50,000 cSt | N/A | |||||||
15949989
|
Paragon Scientific™
CFO14UKC |
20,000 to 100,000 cSt | N/A | |||||||
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Yes | |
D 445, D 446 | |
ASTM D445, ISO 3104 und IP 71 Abschnitt 1 | |
UKAS ISO 17025 Kalibrierung |
Vorlaufzeit 8 Wochen