Learn More
Novus Biologicals™ Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (nimacimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
240.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Cannabinoid R1/CB1/CNR1 |
---|---|
Klon | nimacimab |
Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30044279
|
Novus Biologicals™
NBP3-28124-1mg |
1 mg | N/A | |||||||
30044137
|
Novus Biologicals™
NBP3-28124-100ug |
100 μg |
382.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30046665
|
Novus Biologicals™
NBP3-28124-50ug |
50 μg |
240.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpezifikation
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 | |
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
Unconjugated | |
Human | |
Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision | |
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR | |
CB1/ CNR1 | |
Primary | |
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
nimacimab | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
Q96F85 | |
1268 | |
IgG4 | |
Protein A purified | |
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |