Learn More
Cadence Science™ Cancer Implant Needle
Needle provides simple procedure to obtain and implant tumorous tissue cells beneath skin of lab animals for observation while maintaining a sterile field
1320.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erhalten und implantieren Sie tumoröse Gewebezellen unter der Haut von Labortieren |
---|---|
Typ | Krebsimplantat-Nadel |
Material | Edelstahl |
Größe | Standard |
Länge (angloamerikanisch) | 3,25 in. |
Produktcode | Marke | Dicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17129548
|
Cadence Science™
7928 |
11 ga |
1320.00 CHF
12 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Zweiteiliger Nadelsatz
- Besteht aus spitz zulaufender Edelstahl-Außenkanüle und stumpfem Obtuator aus Edelstahl, der 3,2 mm über den Nadelpunkt hinausragt
Spezifikation
Erhalten und implantieren Sie tumoröse Gewebezellen unter der Haut von Labortieren | |
Edelstahl | |
3,25 in. |
Krebsimplantat-Nadel | |
Standard | |
8.25 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadence Science™ Cancer Implant Needle