Beschreibung
Cytotoxic plant alkaloid with antitumor properties; prototypic DNA topoisomerase I inhibitor. Induces single strand DNA breaks and protein-DNA crosslinks.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Camptothecin |
CAS | 7689-03-4 |
Summenformel | C20H16N2O4 |
Menge | 25 mg |
Synonym | camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin |
InChI-Schlüssel | VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N |
SMILES | CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O |
Molekulargewicht (g/mol) | 348.36 |
PubChem CID | 24360 |
ChEBI | CHEBI:27656 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Camptothecin, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur