Learn More
(+)-Camptothecin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10502461
Zum Warenkorb hinzufügen
(+)-Camptothecin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502461
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10502461
Marke: Thermo Scientific Acros 276721000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7689-03-4
Summenformel C20H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 348.35
MDL-Nummer MFCD00081076
InChI-Schlüssel VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Synonym camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24360
ChEBI CHEBI:27656
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Camptothecin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Gelb
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15, 1737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetonirile,dmso,,chloroform,hydrochloric acid
Formelmasse 348.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number276720010,276721000
ChargennummerA0464834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number276720010,276721000
ChargennummerA0447855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number276720010,276721000
ChargennummerA0419913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number276720010,276721000
ChargennummerA0406186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2021 Catalog Number276720010,276721000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Camptothecin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
(+)-Camptothecin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >