Learn More
(-)-Camphansäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10310554
Zum Warenkorb hinzufügen
(-)-Camphansäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10310554
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10310554
Marke: Thermo Scientific Acros 209890250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39637-74-6
Summenformel C10H13ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
MDL-Nummer MFCD00135626
InChI-Schlüssel PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC-Name (4S)-1,7,7-Trimethyl-2-Oxo-3-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-4-Carbonylchlorid
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Camphanic acid chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67.0°C to 71.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand − 18.00 (20.00°C c=2,CCl4)
Spezifische Drehung − 18.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 216.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number209890050,209890010,209890250
ChargennummerA0461845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number209890050,209890010,209890250
ChargennummerA0415924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number209890050,209890010,209890250
ChargennummerA0387060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number209890050,209890010,209890250
ChargennummerA0441385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Camphanic acid chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
(-)-Camphansäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >