Learn More
Calyculin A, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
100 μg
Beschreibung
Calyculin A is a potent and selective cell-permeable inhibitor of protein phosphatase 1 (IC50 = 0.3 - 0.7 nM) and protein phosphatase 2A (IC50 = 0.5 - 1 nM). Displays > 10,000,000-fold selectivity over PP2B and PP2C.
Note: This product is typically prepared in DMSO.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calyculin A |
CAS | 101932-71-2 |
Summenformel | C50H81N4O15P |
Menge | 100 μg |
Synonym | calyculin a |
InChI-Schlüssel | FKAWLXNLHHIHLA-OROLNYDDSA-N |
SMILES | CC1C(CC2(C(C(C(O2)C(CC(C(C)C(C(C)C=C(C)C(=CC=CC(=CC#N)C)C)O)O)OC)OP(=O)(O)O)(C)C)OC1CC=CC3=COC(=N3)C(C)CCNC(=O)C(C(C(COC)N(C)C)O)O)O |
IUPAC-Name | [(2R,3R,5R,7R,8R,9S)-2-[(1S,3S,4S,5R,6R)-14-cyano-3,5-dihydroxy-1-methoxy-4,6,8,9,13-pentamethyltetradeca-7,9,11,13-tetraenyl]-9-[3-[2-[(2S)-4-[[(2S,3S,4S)-4-(dimethylamino)-2,3-dihydroxy-5-methoxypentanoyl]amino]butan-2-yl]-1,3-oxazol-4-yl]prop-2-enyl]-7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1009.185 |
PubChem CID | 131632568 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calyculin A, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur