missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calponin-1 Mouse, Clone: rCNN1/832, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 1264-MSM6-P1

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15969837

  • 484.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Calponin-1
Cytoplasmic
rCNN1/832
Unconjugated
XP_005259798
Mouse
34kDa
Protein A/G Purified
RUO
1264
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CNN1
Recombinant full-length human CNN1 protein
Myoepithelial cells in breast ducts
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote