missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calponin-1 Mouse, Clone: rCNN1/832, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Calponin-1 |
---|---|
Klon | rCNN1/832 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959837
|
EnquireBio
1264-MSM6-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969837
|
EnquireBio
1264-MSM6-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Calponin-1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
1264 | |
Recombinant full-length human CNN1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
34kDa |
rCNN1/832 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_005259798 | |
CNN1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
Myoepithelial cells in breast ducts |