Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain-XI-Hemmer
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65991.M^
86.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 mg |
---|
Description
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
145731-49-3 | |
Gehäuse C26H40N4O6 | |
Z-Leu-α-Aminobutyrinsäure-CONH(CH2)3-morpholin; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholin |
Specifications
1 mg | |
2 °C bis 8 °C | |
145731-49-3 | |
504,60 | |
Lichtempfindlich | |
TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N | |
benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate |
Weißgrau | |
Ein zelldurchlässiges Dipeptidyl →-Ketoamid, das als potenter, hochselektiver, reversibler und aktiver Inhibitor für Calpain-1 und -2 wirkt. | |
Gehäuse C26H40N4O6 | |
Z-Leu-α-Aminobutyrinsäure-CONH(CH2)3-morpholin; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholin | |
Fest | |
CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1 | |
504.63 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X04J040 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | J65991.#0,J65991.M^ |
Y29I012 | Analysenzertifikat | 09/01/2023 | J65991.#0,J65991.M^ |
H29Y052 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J65991.#0,J65991.M^ |
N14D007 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J65991.#0,J65991.M^ |
P10G006 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J65991.#0,J65991.M^ |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.