Learn More
Cytiva Calmodulin Sepharose™ 4B-Medium
Zur Aufreinigung von Proteinen mit Affinität für Calmodulin, ein stark konserviertes regulatorisches Protein, das an vielen zellulären Prozessen in eukaryotischen Zellen beteiligt ist. Calmodulin Sepharose™ 4B Medium bietet eine einstufige Aufreinigung.
Marke:  Cytiva 17-0529-01
Artikelnummer. 11504925
  • 805.00 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Geeignet für Tandem-Affinitätsaufreinigung (TAP) von Proteinkomplexen
  • Aufreinigung von Calmodulin-regulierten Proteinen aus eukaryotischen Zellen
  • Für die Aufreinigung nativer kalziumbindender Proteine in nur einem Durchgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.9 bis 1.3 mg Calmodulin/ml
4 % Agarose
4 bis 9
2 °C bis 8 °C
Calmodulin
Bromcyan-Aktivierung
90 μm
10 ml
Zur Reinigung von Proteinen mit Affinität für Calmodulin, ein stark konserviertes regulatorisches Protein, das an vielen zellulären Prozessen in eukaryotischen Zellen beteiligt ist
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Calmodulin Sepharose™ 4B-Medium > 10 ml