Learn More
Kalibrierlösung
Zum Einsatz bei der Kalibrierung. Die Hanna Instruments™ Kalibrierlösung wurde speziell für eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellung für ungeöffnete Flaschen entwickelt.
Marke: Hanna Instruments HI7004L
pH | 4.01 (bei 25 °C) |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erstklassige Qualität
- Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Etikett deutlich gekennzeichnet
- Luftdicht mit manipulationssicherer Dichtung zur Gewährleistung der Qualität der Lösung NIST-rückführbar und mit Analysenzertifikat geliefert
- Einfache Identifizierung verschiedener Pufferwerte
- Die Lösung enthält keine Farbstoffe, die die Referenzzelle der pH-Elektrode färben
Spezifikation
Nicht ausgewiesen | |
4.01 (bei 25 °C) | |
Ja |
Ja | |
500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalibrierlösung > pH: 4.01, Farbe: –; 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur