Learn More
Velp Scientifica™ KALIBRIERSET .
Velp Scientifica™ Kalibrierungsset für die Verwendung mit tragbaren TB1-Trübungsmessgeräten.
Marke: Velp Scientifica™ CE0012020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem tragbaren Trübungsmessgerät TB1
Spezifikation
Kalibrier-Kit | |
TB1 Trübungsmessgerät | |
800, 100, 20.0 und 0.02 NTU-Standard | |
Einfache und genaue Messung der Trübung wässriger Proben |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ KALIBRIERSET . > Produkttyp: Kalibrationsset
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur